(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylmethanol, 1-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
OR18811-250MG OR18811-100MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 763 EUR
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-100MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Formula: C₆H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28040494
Núm. CAS: 22287-32-7