N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 198 EUR
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formula: C₁₀H₂₅NO₃Si
MW: 235,396 g/mol
Pto. Ebullición: 120…121 °C (30 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842713
Núm. CAS: 6044-50-4