(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide, (R)-3-Boc-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-Dioxide, tert-Butyl (4R)-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR18837-1G
OR18837-5G
OR18837-25G
APOSOR18837-1GEA
50.9
EUR
APOSOR18837-1G
APOSOR18837-5G
APOSOR18837-25G
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula:
C₈H₁₅NO₅S MW: 237.273 g/mol Pto. de fusión: 121…124 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09864994 Núm. CAS: 454248-53-4 |