4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2,3-lutidine
OR18855-1G
OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA
34.8
EUR
APOSOR18855-1G
APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186,049 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18253389 Núm. CAS: 259807-91-5 |