4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-2-ethoxyaniline, 2-Amino-5-carboxyphenetole
OR18857-1G OR18857-250MG
APOSOR18857-1GEA 140 EUR
APOSOR18857-1G APOSOR18857-250MG
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12168720
Núm. CAS: 367501-31-3