4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 227 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Formula: C₉H₈Br₂O
MW: 291,967 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20266827
Núm. CAS: 3114-08-7