Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19481-1G OR19481-5G
APOSOR19481-1GEA 145 EUR
APOSOR19481-1G APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12674804
Núm. CAS: 115414-80-7