2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19495-1G OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA 59.6 EUR
APOSOR19495-1G APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Formula: C₁₆H₂₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041500
Núm. CAS: 4376-20-9
EINECS: 224-477-1