2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19505-1G OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA 560 EUR
APOSOR19505-1G APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096609
Núm. CAS: 1823370-21-3