2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 963 EUR
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096610
Núm. CAS: 1823918-46-2