3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-chlorotoluene
OR19520-10G OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA 91.5 EUR
APOSOR19520-10G APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170.593 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007823
Núm. CAS: 56961-33-2