Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19526-1G OR19526-250MG OR19526-5G
APOSOR19526-1GEA 406 EUR
APOSOR19526-1G APOSOR19526-250MG APOSOR19526-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21340336
Núm. CAS: 67657-90-3