Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 290 EUR
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701735
Núm. CAS: 926069-76-3