5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 435 EUR
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrNO₅
Pto. de fusión: 176…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701717
Núm. CAS: 60541-89-1