Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR1986-500MG OR1986-100MG
APOSOR1986-500MGEA 139 EUR
APOSOR1986-500MG APOSOR1986-100MG
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056218
Núm. CAS: 83402-87-3
UN: 1993
ADR: 3,III