3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR200113-1G OR200113-50MG OR200113-250MG OR200113-500MG
APOSOR200113-1GEA 432 EUR
APOSOR200113-1G APOSOR200113-50MG APOSOR200113-250MG APOSOR200113-500MG
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃NO
MW: 210,445 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909534
Núm. CAS: 70151-22-3