Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR200115-1G OR200115-250MG OR200115-500MG
APOSOR200115-1GEA 223 EUR
APOSOR200115-1G APOSOR200115-250MG APOSOR200115-500MG
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇IN₂O₂S
MW: 298,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975710
Núm. CAS: 860646-12-4