3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR200119-250MG
APOSOR200119-250MGEA 0 EUR
APOSOR200119-250MG
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14584511
Núm. CAS: 15936-06-8
UN: 3265
ADR: 8,III