2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR200132-1G OR200132-250MG OR200132-500MG
APOSOR200132-1GEA 654 EUR
APOSOR200132-1G APOSOR200132-250MG APOSOR200132-500MG
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11169659
Núm. CAS: 82944-14-7