3-Phenoxypropanoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR200139-1G OR200139-250MG
APOSOR200139-1GEA 0 EUR
APOSOR200139-1G APOSOR200139-250MG
3-Phenoxypropanoyl chloride
3-Phenoxypropanoyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11169653
Núm. CAS: 28317-96-6