(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR200141-1G OR200141-250MG OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA 497 EUR
APOSOR200141-1G APOSOR200141-250MG APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200.619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02223230
Núm. CAS: 40926-73-6