5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR200143-1G
OR200143-100MG
OR200143-250MG
OR200143-500MG
OR200143-2.5G
APOSOR200143-1GEA
589
EUR
APOSOR200143-1G
APOSOR200143-100MG
APOSOR200143-250MG
APOSOR200143-500MG
APOSOR200143-2.5G
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Formula:
C₆H₂BrCl₂NO MW: 254.896 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16037365 Núm. CAS: 78686-84-7 |