2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyrimidine-2-carbonyl chloride
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 EUR
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18816666
Núm. CAS: 220769-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III