2-(Methylsulphanyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR200156-1G OR200156-250MG OR200156-500MG
APOSOR200156-1GEA 519 EUR
APOSOR200156-1G APOSOR200156-250MG APOSOR200156-500MG
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Formula: C₈H₉NOS
MW: 167,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00757485
Núm. CAS: 54705-16-7