4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR200157-1G OR200157-250MG OR200157-500MG OR200157-2.5G
APOSOR200157-1GEA 519 EUR
APOSOR200157-1G APOSOR200157-250MG APOSOR200157-500MG APOSOR200157-2.5G
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16150637
Núm. CAS: 223554-16-3