2-Amino-3-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR200158-1G OR200158-250MG OR200158-500MG OR200158-2.5G
APOSOR200158-1GEA 405 EUR
APOSOR200158-1G APOSOR200158-250MG APOSOR200158-500MG APOSOR200158-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzamide
2-Amino-3-nitrobenzamide
Formula: C₇H₇N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11215471
Núm. CAS: 313279-12-8