3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR20017-1G OR20017-250MG OR20017-5G
APOSOR20017-1GEA 1350 EUR
APOSOR20017-1G APOSOR20017-250MG APOSOR20017-5G
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26406271
Núm. CAS: 1823373-90-5