5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, (1,3-Thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 106 EUR
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Formula: C₄H₆N₂S·ClH
MW: 150,63 g/mol
Pto. de fusión: 173…181 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738808
Núm. CAS: 131052-46-5