5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-tert-Butyl 2-methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
OR20042-1G
OR20042-250MG
OR20042-5G
APOSOR20042-1GEA
68.3
EUR
APOSOR20042-1G
APOSOR20042-250MG
APOSOR20042-5G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Formula:
C₁₇H₂₆BNO₆ MW: 351,202 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11855974 Núm. CAS: 942070-38-4 |