4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-4-carbonitrile
OR20047-1G OR20047-250MG
APOSOR20047-1GEA 307 EUR
APOSOR20047-1G APOSOR20047-250MG
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₁₇BN₂O₂
MW: 268,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11858395
Núm. CAS: 1256359-19-9