4-Propylphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2009-5G OR2009-25G OR2009-100G
APOSOR2009-5GEA 46.4 EUR
APOSOR2009-5G APOSOR2009-25G APOSOR2009-100G
4-Propylphenylacetic acid
4-Propylphenylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00600398
Núm. CAS: 26114-12-5