2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2046-1G OR2046-5G
APOSOR2046-1GEA 169 EUR
APOSOR2046-1G APOSOR2046-5G
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Formula: C₁₄H₁₅BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741420
Núm. CAS: 142524-71-8