2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-[(pyridin-2-yl)oxy]benzene, 3-Bromophenyl pyridin-2-yl ether
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 195 EUR
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrNO
MW: 250,091 g/mol
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741430
Núm. CAS: 92545-83-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III