5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 255 EUR
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₈N₂O
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690267
Núm. CAS: 106429-29-2