{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2065-1G OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA 932 EUR
APOSOR2065-1G APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 121…124 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08572164
Núm. CAS: 562803-76-3
UN: 2735
ADR: 8,III