1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 261 EUR
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃N₃·ClH
Pto. de fusión: 198…199,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07690519
Núm. CAS: 904696-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III