3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 139 EUR
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741425
Núm. CAS: 884507-45-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III