2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 275 EUR
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741426
Núm. CAS: 475105-77-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III