4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2078-1G
APOSOR2078-1GEA 0 EUR
APOSOR2078-1G
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,182 g/mol
Pto. de fusión: 267…269 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741427
Núm. CAS: 851048-56-1