6-Phenylnicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Phenylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-phenylpyridine
OR2090-1G OR2090-250MG OR2090-100MG
APOSOR2090-1GEA 132 EUR
APOSOR2090-1G APOSOR2090-250MG APOSOR2090-100MG
6-Phenylnicotinonitrile 97%
6-Phenylnicotinonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂
MW: 180.205 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637420
Núm. CAS: 39065-54-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III