1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 0 EUR
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₇ClN₂
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312090
Núm. CAS: 76141-88-3