2-Amino-5-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR21159-1G
APOSOR21159-1GEA 219 EUR
APOSOR21159-1G
2-Amino-5-nitrobenzamide
2-Amino-5-nitrobenzamide
Formula: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090235
Núm. CAS: 16313-65-8