3-Chloropyridazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2124-1G OR2124-5G
APOSOR2124-1GEA 104 EUR
APOSOR2124-1G APOSOR2124-5G
3-Chloropyridazine hydrochloride
3-Chloropyridazine hydrochloride
Formula: C₄H₃ClN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547058
Núm. CAS: 856847-77-3