2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR21271-10G OR21271-1G OR21271-5G
APOSOR21271-10GEA 691 EUR
APOSOR21271-10G APOSOR21271-1G APOSOR21271-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Formula: C₁₁H₇ClN₂O₂S
MW: 266,703 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275701
Núm. CAS: 26820-31-5