2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxynitrobenzene
OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 184 EUR
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,321 g/mol
Pto. de fusión: 59…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026282
Núm. CAS: 20039-94-5