N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR21378-1G OR21378-250MG OR21378-500MG
APOSOR21378-1GEA 223 EUR
APOSOR21378-1G APOSOR21378-250MG APOSOR21378-500MG
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Formula: C₇H₉ClN₄
MW: 184,626 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00112306
Núm. CAS: 35053-55-5