1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2139-250MG OR2139-500MG OR2139-50MG
APOSOR2139-250MGEA 522 EUR
APOSOR2139-250MG APOSOR2139-500MG APOSOR2139-50MG
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263886
Núm. CAS: 721970-24-7