1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Chlorosulphonyl)-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR2145-1G OR2145-250MG
APOSOR2145-1GEA 422 EUR
APOSOR2145-1G APOSOR2145-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂S
MW: 194,639 g/mol
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094627
Núm. CAS: 849351-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III