2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 346 EUR
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formula: C₁₆H₁₅NO
MW: 237.296 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067740
Núm. CAS: 175135-33-8