1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21538-1G OR21538-250MG
APOSOR21538-1GEA 63.8 EUR
APOSOR21538-1G APOSOR21538-250MG
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Formula: C₄H₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00275454
Núm. CAS: 931-18-0